Få mere at vide
4,4'-Methylenedi-o-toluidine, TRC
Artikelnummer. 30136545
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136545 25 g
30132960 50 g
30008510 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22747025G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 838-88-0
Molekylær formel C15 H18 N2
Molekylvægt (g/mol) 226.32
Synonym o-Toluidine, 4,4'-methylenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[2-methylbenzenamine], 2,2'-Dimethyl-4,4'-methylenedianiline, 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane, 4,4'-Amino-3,3'-dimethyldiphenylmethane, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane, 4,4'-Methylenebis(o-toluidine), 4,4'-Methylenebis[2-methylaniline], 4,4'-Methylenedi-o-toluidine, Bis(3-methyl-4-aminophenyl)methane, Bis(4-amino-3-methylphenyl)methane, Di(3-methyl-4-aminophenyl)methane, Kayabond C 100, Kayahard MDT, NSC 37146
IUPAC navn 4-[(4-amino-3-methylphenyl)methyl]-2-methylaniline
SMIL Cc1cc(Cc2ccc(N)c(C)c2)ccc1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenyl methane
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C15H18N2/c1-10-7-12(3-5-14(10)16)9-13-4-6-15(17)11(2)8-13/h3-8H,9,16-17H2,1-2H3
Formel vægt 226.147