Få mere at vide
4,4'-Methylenebis (phenylisocyanat), 98%
Artikelnummer. 11322767
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322767 500 g 500g
11302767 25 g 25g
11312767 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11322767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15740.36
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 101-68-8 | C15H10N2O2 | 250,257 g/mol
4,4'-Methylenbis(phenylisocyanat) fungerer som en monomer ved fremstillingen af polyurethan. De stive polyurethanskum er gode varmeisolatorer, som finder anvendelse i alle frysere og køleskabe samt i bygninger. Det bruges også som et klæbemiddel med industriel styrke, som er tilgængeligt for slutforbrugere som forskellige højstyrke flaskelimpræparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Methylenbis(phenylisocyanat) fungerer som en monomer i produktionen af polyurethan. De stive polyurethanskum er gode varmeisolatorer, som finder anvendelse i alle frysere og køleskabe samt i bygninger. Det bruges også som et klæbemiddel med industriel styrke, som er tilgængeligt for slutforbrugere som forskellige højstyrke flaskelimpræparater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i acetone, benzen og petroleum.
Bemærkninger
Inkompatibel med vand, aminer, stærke baser, alkoholer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-68-8
Molekylær formel C15H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 250.257
MDL nummer MFCD00036131
InChI nøgle UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate
PubChem CID 7570
ChEBI CHEBI:53218
IUPAC navn 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
Smeltepunkt 41 °C til 44 °C
Tæthed 1.239
Kogepunkt 194 °C (5 mmHg)
Flammepunkt 196 °C (385 °F)
Lugt Svag, karakteristisk
Mængde 500 g
FN nummer UN2811
Beilstein 797662
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligt i acetone, benzen og petroleum.
Formel vægt 250.26
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4-Methylenediphenyl diisocyanate