Få mere at vide
4,4'-Methylenebis (phenylisocyanat), 98%
Beskrivelse
4,4'-Methylenbis(phenylisocyanat) fungerer som en monomer ved fremstillingen af polyurethan. De stive polyurethanskum er gode varmeisolatorer, som finder anvendelse i alle frysere og køleskabe samt i bygninger. Det bruges også som et klæbemiddel med industriel styrke, som er tilgængeligt for slutforbrugere som forskellige højstyrke flaskelimpræparater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4,4′ -Methylenbis(phenylisocyanat) fungerer som en monomer i produktionen af polyurethan. De stive polyurethanskum er gode varmeisolatorer, som finder anvendelse i alle frysere og køleskabe samt i bygninger. Det bruges også som et klæbemiddel med industriel styrke, som er tilgængeligt for slutforbrugere som forskellige højstyrke flaskelimpræparater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i acetone, benzen og petroleum.
Bemærkninger
Inkompatibel med vand, aminer, stærke baser, alkoholer og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Methylenebis(phenyl isocyanate) |
| Smeltepunkt | 41 °C til 44 °C |
| Tæthed | 1.239 |
| Kogepunkt | 194 °C (5 mmHg) |
| Flammepunkt | 196 °C (385 °F) |
| Lugt | Svag, karakteristisk |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 797662 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |