Få mere at vide
4,4'-methylenbis(N-phenylmaleimid), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323416
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323416 25 g 25g
11313416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11323416 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12862.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
4,4'-methylenbis(N-phenylmaleimid) blev brugt til at hærde glycidylester af eleostearinsyre (GEEA).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Methylenbis(N-phenylmaleimid) blev brugt til at hærde glycidylester af eleostearinsyre (GEEA).
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13676-54-5
Molekylær formel C21H14N2O4
Molekylvægt (g/mol) 358.353
MDL nummer MFCD00005507
InChI nøgle XQUPVDVFXZDTLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismaleimide, bismaleimide s, bis 4-maleimidophenyl methane, diphenylmethanebismaleimide, p,p'-dimaleimidodiphenylmethane, 4,4'-methylenebis n-phenylmaleimide, bis p-maleimidophenyl methane, 4,4'-dimaleimidodiphenylmethane, 4,4'-diphenylmethanedimaleimide, 4,4'-biphenylmethanebismaleimide
PubChem CID 83648
IUPAC navn 1-[4-[[4-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)phenyl]methyl]phenyl]pyrrol-2,5-dion
SMIL C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N3C(=O)C=CC3=O)N4C(=O)C=CC4=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide)
Smeltepunkt 156 °C til 158 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 333986
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 358.36
Procent renhed 95%