Få mere at vide
4,4'-Methylenbis(N,N-dimethylanilin), 98+%
Artikelnummer. 11468387
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468387 50 g 50g
11478387 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18466.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
CAS: 101-61-1 | C17H22N2 | 254,377 g/mol
4,4'-Methylenbis(N,N-dimethylanilin) bruges som et kemisk mellemprodukt ved fremstilling af farvestoffer og til dets saltsalt og bruges også som analytisk reagens ved bestemmelse af bly.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Methylenbis(N,N-dimethylanilin) bruges som et kemisk mellemprodukt ved fremstilling af farvestoffer og til dets saltsalt og bruges også som analytisk reagens ved bestemmelse af bly.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-61-1
Molekylær formel C17H22N2
Molekylvægt (g/mol) 254.377
MDL nummer MFCD00008317
InChI nøgle JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
PubChem CID 7567
ChEBI CHEBI:34370
IUPAC navn 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-N,N-dimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline)
Smeltepunkt 85 °C til 88 °C
Kogepunkt 155 °C til 157 °C (0,1 mmHg)
Flammepunkt 178 °C (352 °F)
Mængde 50 g
FN nummer UN3077
Beilstein 479956
Merck Index 14,6176
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 254.38
Procent renhed ≥98%