Få mere at vide
4,4'-Methylenebis (N,N-dimethylanilin), 98%
Artikelnummer. 10499430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10499430 500 g Glasflaske 500g
10031450 5 g Glasflaske 5g
10489430 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10499430 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126745000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 101-61-1 | C17H22N2 | 254,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-61-1
Molekylær formel C17H22N2
Molekylvægt (g/mol) 254.37
MDL nummer MFCD00008317
InChI nøgle JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
PubChem CID 7567
ChEBI CHEBI:34370
IUPAC navn 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-N,N-dimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Methylenebis(N, N-dimethylaniline)
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 86,0 °C til 90,0 °C
Farve Beige-Brun eller Grå eller Hvid
Kogepunkt 390,0 °C
Flammepunkt 178 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4CH2C6H4NH2
Mængde 500 g
Beilstein 13, 239
Merck Index 15, 6255
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i benzen, ether, kulstofdisulfid og syrer, let opløselige i kold alkohol, mere opløselige i varm alkohol
Formel vægt 254.37
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller stykker