Få mere at vide
4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), 98%
Artikelnummer. 10489430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10489430
Brand: Thermo Scientific Acros 126741000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 101-61-1 | C17H22N2 | 254.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-61-1
Molekylær formel C17H22N2
Molekylvægt (g/mol) 254.37
MDL nummer MFCD00008317
InChI nøgle JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
PubChem CID 7567
ChEBI CHEBI:34370
IUPAC navn 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-N,N-dimethylanilin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Methylenebis(N, N-dimethylaniline)
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 86.0°C to 90.0°C
Farve Beige-Brun eller Grå eller Hvid
Kogepunkt 390.0°C
Flammepunkt 178°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4CH2C6H4NH2
Mængde 100 g
Beilstein 13, 239
Merck Index 15, 6255
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,ether,carbon disulfide and,acids,slightly soluble in cold alcohol,more soluble in,hot alcohol
Formel vægt 254.37
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks