Få mere at vide
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol), 98%
Artikelnummer. 11389439
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389439 50 g 50g
11453158 100 g 100g
11463158 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18910.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 118-82-1 | C29H44O2 | 424,669 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-82-1
Molekylær formel C29H44O2
Molekylvægt (g/mol) 424.669
MDL nummer MFCD00008822
InChI nøgle MDWVSAYEQPLWMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-methylenebis 2,6-di-tert-butylphenol, bimox m, ionox 220, binox m, antioxidant e 702, mb 1 antioxidant, ethyl 702, ionox 220 antioxidant, etil 702, 4,4'-methylenebis 2,6-di-t-butylphenol
PubChem CID 8372
ChEBI CHEBI:34369
IUPAC navn 2,6-ditert-butyl-4-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CC2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Smeltepunkt 154 °C til 158 °C
Kogepunkt 289 °C (40 mmHg)
Mængde 50 g
Beilstein 1916919
Formel vægt 424.67
Procent renhed 98%