Få mere at vide
4-(4-Methoxyphenyl)smørsyre, 98%
Artikelnummer. 15427098
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427098 5 g 5g
15417098 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60613.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 4521-28-2 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
4-(4-Methoxyphenyl)smørsyre ved demethylering med pyridiniumhydrochlorid giver 4-hydroxyphenylsmørsyre, et nøgleudgangsmateriale til syntesen af præklinisk kandidat LY518674.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(4-Methoxyphenyl)smørsyre ved demethylering med pyridiniumhydrochlorid giver 4-hydroxyphenylsmørsyre, et nøgleudgangsmateriale til syntesen af præklinisk kandidat LY518674.
Opløselighed
Lidt opløseligt i methanol. Uopløseligt i chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4521-28-2
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00004404
InChI nøgle LZHMNCJMXQKSBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methoxyphenyl butyric acid, 4-4-methoxyphenyl butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-methoxy, 4-4-methoxyphenyl butyricacid, 4-4-methoxyphenyl-1-butyric acid, p-methoxy-g-phenylbutyric acid, pubchem15207, 4-methoxybenzenebutyric acid, 4-p-methoxyphenylbutyric acid
PubChem CID 78280
IUPAC navn 4-(4-methoxyphenyl)butansyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid
Smeltepunkt 56 °C til 59 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2416568
Opløselighedsinformation Let opløselig i methanol. Uopløselig i kloroform.
Formel vægt 194.23
Procent renhed 98%