Få mere at vide
4-(4-iodphenoxy)tetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10614785
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10614785 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10194054 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10614785 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC52411DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 144808-72-0
Molekylær formel C11H13IO2
Molekylvægt (g/mol) 304.127
MDL nummer MFCD09064966
InChI nøgle PQUFKWFIWPZFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-iodophenoxy tetrahydropyran, 4-4-iodophenoxy oxane, 4-4-iodophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-iodophenoxy, acmc-20e5io
PubChem CID 24229524
IUPAC navn 4-(4-iodphenoxy)oxan
SMIL C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Iodophenoxy)tetrahydropyran
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 304.12
Procent renhed 97%