Få mere at vide
4-(4-iodbenzyl)morpholin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10720364
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10720364 10 g 10g
10536133 1 g 1g
10198304 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10720364 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29311EA
Kemiske identifikatorer
CAS 299159-27-6
Molekylær formel C11H14INO
Molekylvægt (g/mol) 303.143
MDL nummer MFCD04974051
InChI nøgle IYDFKIKPNVVXQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-iodobenzyl morpholine, 4-4-iodophenyl methyl morpholine, 4-4-iodo-benzyl-morpholine, 4-iodobenzyl morpholine, 4-morpholinomethyliodobenzene
PubChem CID 2795500
IUPAC navn 4-[(4-iodphenyl)methyl]morpholin
SMIL C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Iodobenzyl)morpholine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 303.14
Procent renhed 95%