Få mere at vide
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanon, 97+%
Artikelnummer. 15472108
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472108 1 g 1g
15482108 5 g 5g
15492108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55767.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 105640-07-1 | C12H14O2 | 190,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105640-07-1
Molekylær formel C12H14O2
Molekylvægt (g/mol) 190.24
MDL nummer MFCD00210693
InChI nøgle SLJYPZJZQIHNGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-hydroxyphenyl cyclohexanone, 4-4-hydroxyphenyl cyclohexan-1-one, 4-4-hydroxyphenyl-cyclohexanone, cyclohexanone, 4-4-hydroxyphenyl, 4-4-hydroxyphenyl-1-cyclohexanone, acmc-1cukv, 4-4-oxocyclohexyl phenol, ksc495c5l, 4-4'-hydroxyphenyl-cyclohexanone
PubChem CID 4598916
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)cyclohexan-1-on
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Smeltepunkt 170°C to 175°C
Mængde 1 g
Beilstein 3269332
Formel vægt 190.24
Procent renhed ≥97%