Få mere at vide
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanon, 97%
Artikelnummer. 11466227
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466227 25 g 25g
11355045 1 g 1g
11456227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25150.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 122-48-5 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-48-5
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00048232
InChI nøgle OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym zingerone, vanillylacetone, zingiberone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl butan-2-one, zingherone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-butanone, gingerone, vanillyl acetone, 0-paradol, 2-butanone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 31211
ChEBI CHEBI:68657
IUPAC navn 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)butan-2-on
SMIL CC(=O)CCC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone
Smeltepunkt 39 °C til 42 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 194.23
Procent renhed 97%