Få mere at vide
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, 97%
Artikelnummer. 11355045
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355045 1 g 1g
11456227 5 g 5g
11466227 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355045 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25150.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-48-5 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-48-5
Molekylær formel C11H14O3
Molekylvægt (g/mol) 194.23
MDL nummer MFCD00048232
InChI nøgle OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym zingerone, vanillylacetone, zingiberone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl butan-2-one, zingherone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-butanone, gingerone, vanillyl acetone, 0-paradol, 2-butanone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 31211
ChEBI CHEBI:68657
IUPAC navn 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)butan-2-on
SMIL CC(=O)CCC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone
Smeltepunkt 39°C to 42°C
Mængde 1 g
Formel vægt 194.23
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.