Få mere at vide
4,4'-(hexafluorisopropyliden)dianilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10247710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10247710 1 g Glasflaske 1g
10473015 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10247710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 310990010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1095-78-9
Molekylær formel C15H12F6N2
Molekylvægt (g/mol) 334.27
MDL nummer MFCD00039146
InChI nøgle BEKFRNOZJSYWKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-bis 4-aminophenyl hexafluoropropane, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl dianiline, 4,4'-hexafluoroisopropylidene dianiline, 4-2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl aniline, benzenamine, 4,4'-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethylidene bis, acmc-1bon7, bekfrnozjsywkz-uhfffaoysa, 2,2-bis-4-aminophenyl hexafluoropropane, 4,4'-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2,2-diyl dianiline
PubChem CID 622236
IUPAC navn 4-[2-(4-aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl]anilin
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)N)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 195.0°C to 199.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CF3)2C(C6H4NH2)2
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 334.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver