Få mere at vide
4-(4-fluorophenyl)smørsyre, 97 %
Artikelnummer. 15473347
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15473347 250 mg 250mg
11321969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26035.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 589-06-0 | C10H11FO2 | 182,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-06-0
Molekylær formel C10H11FO2
Molekylvægt (g/mol) 182.19
MDL nummer MFCD03788503
InChI nøgle XVQYBBYOYJXQBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorophenyl butanoic acid, 4-4-fluorophenyl butyric acid, 4-4-fluoro-phenyl-butyric acid, 4-p-fluorophenyl butyric acid, benzenebutanoic acid, 4-fluoro, 4-4-fluorophenyl butanoicacid, acmc-1awzu, 4-fluorobenzenebutanoic acid, 4-4-fluorophenyl butyricacid, benzenebutanoic acid,4-fluoro
PubChem CID 68524
IUPAC navn 4-(4-fluorphenyl)butansyre
SMIL OC(=O)CCCC1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorophenyl)butyric acid
Smeltepunkt 44 °C til 46 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 182.2
Procent renhed 97%