Få mere at vide
4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15284814 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15284814 1 g 1g
15274814 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15284814 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450280010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 5731-10-2
InChI nøgle LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-4-fluorophenyl benzoic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-fluoro-carboxylic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4fc
PubChem CID 2782689
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
Smeltepunkt 241.0°C to 243.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C13H9FO2
Mængde 1 g
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
IUPAC navn 4-(4-fluorophenyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 216.21
Formel vægt 216.21
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.