Få mere at vide
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide, 98%
Artikelnummer. 15488899
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15488899
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09482.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 330-94-9 | C7H8FN3S | 185.22 g/mol
It is an important pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an important pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
CAS 330-94-9
Smeltepunkt ∽179°C (decomposition)
Lugt Odorless
Molekylær formel C7H8FN3S
MDL nummer MFCD00041294
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2804705
Synonym 4-4-fluorophenyl-3-thiosemicarbazide, n-4-fluorophenyl hydrazinecarbothioamide, 1-amino-3-4-fluorophenyl thiourea, 3-amino-1-4-fluorophenyl thiourea, hydrazinecarbothioamide, n-4-fluorophenyl, 4-fluorophenyl amino hydrazinomethane-1-thione, acmc-1bn9a, 4-4-fluorophenyl thiosemicarbazide, 1-azanyl-3-4-fluorophenyl thiourea
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle HDQJJEUAWXLNCD-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1NC(=S)NN)F
IUPAC navn 1-amino-3-(4-fluorophenyl)thiourea
Molekylvægt (g/mol) 185.22
PubChem CID 737149
Formel vægt 185.22
Procent renhed 98%