Få mere at vide
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 98+%
Artikelnummer. 13488678 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13488678 10 g Glass bottle 10g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 13488678 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450540100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1978-61-6 | C11H12FN·HCl | 213.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
CAS 1978-61-6
Smeltepunkt 169.0°C to 173.0°C
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C11H12FN·HCl
Mængde 10 g
Synonym 4-4-fluorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-p-fluorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, pyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-4-p-fluorophenyl-, hydrochloride, pyridine, 4-4-fluorophenyl-1,2,3,6-tetrahydro-, hydrochloride, 4-4-fluorophenyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine hydrochloride, pyridine,2,3,6-tetrahydro-, hydrochloride, 4-p-fluorophenyl-1,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-fluoro-phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine hydrochloride, 4-4-fluoro-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-fluorophenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine hydrochloride
InChI nøgle CTTBTYWBXXWBMU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CNCC=C1C2=CC=C(C=C2)F.Cl
IUPAC navn 4-(4-fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 213.68
PubChem CID 197747
Formel vægt 213.68
Procent renhed 98+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
Hazard Statement
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.