Få mere at vide
4-(4-Fluorophenoxy)phenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15445787
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15445787 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15445787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32998.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorophenoxy)phenylacetic acid
CAS 41073-15-8
Smeltepunkt 98°C to 100°C
Molekylær formel C14H11FO3
MDL nummer MFCD08446956
Mængde 1 g
FN nummer UN3077
Følsomhed Light and moisture sensitive
Synonym 4-4-fluorophenoxy phenylacetic acid, 2-4-4-fluorophenoxy phenyl acetic acid, 4-4-fluorophenoxy phenyl acetic acid, acmc-20amw0
InChI nøgle VMMSFFIABDLZIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)OC2=CC=C(C=C2)F
IUPAC navn 2-[4-(4-fluorophenoxy)phenyl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 246.237
PubChem CID 15549820
Formel vægt 246.24
Procent renhed 97%