Få mere at vide
4-(4-fluorphenoxy)benzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485257
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485257 25 g 25g
15495257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32530.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 215589-24-5
Molekylær formel C13H8FNO
Molekylvægt (g/mol) 213.211
MDL nummer MFCD01815090
InChI nøgle NXVPHQNXBDDVCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorophenoxy benzonitrile, 4-4-fluorophenoxy benzenecarbonitrile, acmc-1chxs, 4-cyano-4'-fluorodiphenyl ether, benzonitrile,4-4-fluorophenoxy
PubChem CID 1490284
IUPAC navn 4-(4-fluorphenoxy)benzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)OC2=CC=C(C=C2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Smeltepunkt 67 °C til 68 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 213.21
Procent renhed 98%