Få mere at vide
4-(4-fluorophenoxy)benzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11395489
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395489 250 mg 250mg
11305499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395489 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50452.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 137736-06-2 | C13H9FO2 | 216,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137736-06-2
Molekylær formel C13H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 216.21
MDL nummer MFCD01631896
InChI nøgle YUPBWHURNLRZQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorophenoxy benzaldehyde, 4-4'-fluorophenoxy benzaldehyde, 4-4-fluoro-phenoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-4-fluorophenoxy, pubchem23015, acmc-209ceq, yupbwhurnlrzql-uhfffaoysa, 4-4-fluorophenoxyl benzaldehyde, 4-fluoro-4'-formyldiphenyl ether
PubChem CID 3856802
IUPAC navn 4-(4-fluorphenoxy)benzaldehyd
SMIL FC1=CC=C(OC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Mængde 250 mg
Formel vægt 216.21
Procent renhed 97%