Få mere at vide
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11473228
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473228 25 g 25g
11463228 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17657.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 56442-17-2 | C14H11FO2 | 230,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56442-17-2
Molekylær formel C14H11FO2
Molekylvægt (g/mol) 230.24
MDL nummer MFCD00173650
InChI nøgle QGULWBQOCMQNFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorobenzyloxy benzaldehyde, 4-4-fluorobenzyl oxy benzaldehyde, 4-4-fluorophenyl methoxy benzaldehyde, acmc-1b0gw, cbmicro_008348, 4-4-fluorobenzyl-oxy benzaldehyde, 4-4-fluoro-benzyloxy-benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-fluorophenyl methoxy
PubChem CID 735860
IUPAC navn 4-[(4-fluorphenyl)methoxy]benzaldehyd
SMIL FC1=CC=C(COC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Mængde 25 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 230.24
Procent renhed 97%