Få mere at vide
4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine, 99%
Beskrivelse
4-(4-fluorbenzoyl)pyridin anvendes til at øge hjertekontraktiliteten og til behandling af kongestivt hjertesvigt og farmaceutiske præparater og til fremstilling deraf.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-(4-fluorbenzoyl)pyridin anvendes til at øge hjertekontraktiliteten og til behandling af kongestivt hjertesvigt og farmaceutiske præparater og til fremstilling deraf.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Fluorobenzoyl)pyridine |
| Smeltepunkt | 85°C to 87°C |
| Mængde | 1 g |
| IUPAC navn | 4-(4-fluorbenzoyl)pyridin |
| Formel vægt | 201.2 |
| Procent renhed | 99% |