Få mere at vide
4-(4-Fluorobenzoyl)piperidinhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11446366
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11446366 1 g 1g
11456366 5 g 5g
11466366 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446366 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23142.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 25519-78-2 | C12H15ClFNO | 243,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25519-78-2
Molekylær formel C12H15ClFNO
Molekylvægt (g/mol) 243.71
MDL nummer MFCD00044912
InChI nøgle GPKDBZQZPNOBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-fluorophenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-fluorophenyl 4-piperidinyl ketone hydrochloride, p-fluorophenyl 4-piperidyl ketone hydrochloride, 4-fluorophenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-fluoro-phenyl-piperidin-4-yl-methanone hydrochloride, 4-4-fluorobenzoyl piperidine hcl, 4-p-fluorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-4'-fluorobenzoyl piperidine hydrochloride, methanone, 4-fluorophenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride
PubChem CID 3084438
IUPAC navn (4-fluorphenyl)-piperidin-4-ylmethanon; hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CCNCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 243.71
Procent renhed 98%