Få mere at vide
4,4-Diphenyl-2-butanon, 98%
Artikelnummer. 11431508
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11431508 5 g 5g
11421508 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13847.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 5409-60-9 | C16H16O | 224,303 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5409-60-9
Molekylær formel C16H16O
Molekylvægt (g/mol) 224.303
MDL nummer MFCD00017619
InChI nøgle FPHXYKLKNOEKTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-diphenyl-2-butanone, 4,4'-diphenyl-2-butanone, benzhydrylaceton, acmc-20amsh, 4,4-diphenyl-butan-2-one, 2-butanone,4,4-diphenyl, methyl-2,2-diphenylethyl ketone
PubChem CID 79421
IUPAC navn 4,4-diphenylbutan-2-on
SMIL CC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4-Diphenyl-2-butanone
Mængde 5 g
Formel vægt 224.3
Procent renhed 98%