Få mere at vide
4,4' - Diphenoxybenzophenon, 98%
Artikelnummer. 11353047
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353047 25 g 25g
11333047 1 g 1g
11343047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13419.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 14984-21-5 | C25H18O3 | 366,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14984-21-5
Molekylær formel C25H18O3
Molekylvægt (g/mol) 366.42
MDL nummer MFCD00077969
InChI nøgle BSILAEQTGTZMIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diphenoxybenzophenone, bis 4-phenoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-phenoxyphenyl, unii-2l24ex5o0x, benzophenone, 4,4'-diphenoxy, di4-phenoxyphenyl ketone, zlchem 703, acmc-1br23, 4,4/'-diphenoxybenzophenone, 4,4'-bis phenoxy benzophenone
PubChem CID 84743
IUPAC navn bis(4-phenoxyphenyl)methanon
SMIL O=C(C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Diphenoxybenzophenone
Smeltepunkt 147 °C til 151 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2165449
Formel vægt 366.42
Procent renhed 98%