Få mere at vide
4,4'-Dimethyldiphenylamin, 97%
Artikelnummer. 15565876 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15565876 25 g 25g
15555876 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15565876 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442590250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 620-93-9 | C14H15N | 197,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-93-9
Molekylær formel C14H15N
Molekylvægt (g/mol) 197.28
InChI nøgle RHPVVNRNAHRJOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethyldiphenylamine, di-p-tolylamine, p,p'-ditolylamine, 4-methyl-n-4-methylphenyl aniline, benzenamine, 4-methyl-n-4-methylphenyl, bis 4-methylphenyl amine, 4,4-dimethyldiphenylamine, dip-tolylamine, di-p-tolylamin, di-p-tolyl-amine
PubChem CID 69293
IUPAC navn 4-methyl-N-(4-methylphenyl)anilin
SMIL CC1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethyldiphenylamine
Smeltepunkt 80,0 °C til 82,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 25 g
Formel vægt 197.28
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Dimethyldiphenylamine, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.