Få mere at vide
4,4-dimethylcyclohexan-1-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10600245
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10600245 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10547473 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10600245 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTBG00026DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 932-01-4
Molekylær formel C8H16O
Molekylvægt (g/mol) 128.22
MDL nummer MFCD00101954
InChI nøgle VUQOIZPFYIVUKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136735
IUPAC navn 4,4-dimethylcyclohexan-1-ol
SMIL CC1(C)CCC(O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4-Dimethylcyclohexan-1-ol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4,4-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-cyclohexanol, cyclohexanol,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanol, 4,4-dimethyl cyclohexan-1-ol
Formel vægt 128.21
Procent renhed 95%