Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4′-Dimethylbenzophenone |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 93 °C til 97 °C |
| Farve | Brun |
| Kogepunkt | 200 °C (17,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |