Få mere at vide
4,4'-Dimethylbenzophenone, 98+%
Artikelnummer. 10239980 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10239980
Brand: Thermo Scientific Acros 408220100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 611-97-2 | C15H14O | 210.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-97-2
Molekylær formel C15H14O
Molekylvægt (g/mol) 210.28
MDL nummer MFCD00017214
InChI nøgle ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethylbenzophenone, p-tolyl ketone, bis 4-methylphenyl methanone, di-p-tolyl ketone, methanone, bis 4-methylphenyl, p,p'-dimethylbenzophenone, p,p'-dimethyl di-phenyl ketone, bis-p-tolylmethanone, benzophenone, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethylbenzophenone
PubChem CID 69148
IUPAC navn bis(4-methylphenyl)methanon
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4,4′-Dimethylbenzophenone
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 93°C to 97°C
Farve Brun
Kogepunkt 200°C (17.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 210.28
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver