Få mere at vide
4,4'-Dimethylbenzophenon, 98+%
Artikelnummer. 11488066
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488066 100 g 100g
11468066 5 g 5g
11478066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14111.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 611-97-2 | C15H14O | 210,276 g/mol
4,4'-Dimethylbenzophenon anvendes som katalytisk middel og petrokemisk additiv. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Dimethylbenzophenon bruges som katalytisk middel og petrokemisk additiv. Det bruges også som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-97-2
Molekylær formel C15H14O
Molekylvægt (g/mol) 210.276
MDL nummer MFCD00017214
InChI nøgle ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethylbenzophenone, p-tolyl ketone, bis 4-methylphenyl methanone, di-p-tolyl ketone, methanone, bis 4-methylphenyl, p,p'-dimethylbenzophenone, p,p'-dimethyl di-phenyl ketone, bis-p-tolylmethanone, benzophenone, 4,4'-dimethyl, 4,4-dimethylbenzophenone
PubChem CID 69148
IUPAC navn bis(4-methylphenyl)methanon
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethylbenzophenone
Smeltepunkt 92 °C til 96 °C
Kogepunkt 200 °C (17 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 1240527
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 210.28
Procent renhed ≥98%