Få mere at vide
4,4'-Dimethylbenzil, 98%
Product Code. 11428507
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 g
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize':
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde missing translation for 'unitSize'
11428507 25 g 25g
11408507 1 g 1g
11418507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11428507 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A18576.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Add to basket
CAS: 3457-48-5 | C16H14O2 | 238,286 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3457-48-5
Molekylær formel C16H14O2
Molekylvægt (g/mol) 238.286
MDL nummer MFCD00008554
InChI nøgle BCWCEHMHCDCJAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethylbenzil, 1,2-di-p-tolylethane-1,2-dione, p-tolil, 1,2-bis 4-methylphenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 4-methylphenyl, ethandione, bis p-tolyl, bis 4-methylphenyl ethane-1,2-dione, 1,2-bis 4-methylphenyl-1,2-ethanedione, di-p-tolylethanedione, 4,4/'-dimethylbenzil
PubChem CID 76996
IUPAC navn 1,2-bis(4-methylphenyl)ethan-1,2-dion
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethylbenzil
Smeltepunkt 102 °C til 104 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 238.29
Procent renhed 98%