Få mere at vide
4,4-Dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione, 99%
Artikelnummer. p-7046615
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Product Code. 11318226
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L15251.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13988-67-5 | C13H16O2 | 204.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13988-67-5
Molekylær formel C13H16O2
Molekylvægt (g/mol) 204.27
MDL nummer MFCD00511275
InChI nøgle HORVLKADAZQYRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cbmicro_020484, benzoylpivaloylmethane, acmc-1c1ej, 2-tert-butylcarbonyl acetophenone, 1-tert-butyl-3-phenylmalonaldehyde, 1,3-pentanedione,4,4-dimethyl-1-phenyl, 1,3-pentanedione, 4,4-dimethyl-1-phenyl, 4,4-dimethyl-1-phenyl-1,3-pentanedione #
PubChem CID 589971
IUPAC navn 4,4-dimethyl-1-phenylpentan-1,3-dion
SMIL CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4,4-Dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione
Tæthed 1.024
Kogepunkt 127°C to 128°C (2 mmHg)
Brydningsindeks 1.559
Mængde 5 g
Beilstein 1868436
Formel vægt 204.27
Procent renhed 99%