Få mere at vide
4,4-Dimethyl-1-phenylpentan-1,3-dion, 99 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-Dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione |
| Tæthed | 1.024 |
| Kogepunkt | 127 °C til 128 °C (2 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.559 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1868436 |
| Formel vægt | 204.27 |
| Procent renhed | 99% |