Få mere at vide
4,4'-dimethoxystilben, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10407880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10407880 10 g Glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10407880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115660100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4705-34-4 | C16H16O2 | 240.3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Dimethoxystilbene
Navn note 99%
CAS 4705-34-4
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 213°C to 215°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C16H16O2
Lineær formel CH3OC6H4CH=CHC6H4OCH3
MDL nummer MFCD00008414
Mængde 10 g
Beilstein 06, 1023
Synonym bianisal, 4,4'-dimethoxystilbene, bianisylidene, photoanethole, p,p'-dimethoxystilbene, 4,4'-dimethoxy-trans-stilbene, e-1,2-bis 4-methoxyphenyl ethene, 1-methoxy-4-e-2-4-methoxyphenyl ethenyl benzene, 4,4/'-dimethoxystilbene, 1,1'-e-ethene-1,2-diylbis 4-methoxybenzene
InChI nøgle CAWFCZIEFIQKRV-ONEGZZNKSA-N
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)OC
IUPAC navn 1-methoxy-4-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]benzen
Molekylvægt (g/mol) 240.3
PubChem CID 641296
Formel vægt 240.3
Procent renhed 99%
Fysisk form Glistening Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Dimethoxystilbene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.