Få mere at vide
4,4'-Dimethoxydiphenylamin, 98%
Artikelnummer. 11374554
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374554 5 g 5g
11364554 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374554 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01322.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 101-70-2 | C14H15NO2 | 229,28 g/mol
4,4'-Dimethoxydiphenylamin er et diphenylaminderivat, der anvendes som et kemisk additiv til hærdet gummi. Det bruges til syntese af aminelektrondonerende grupper i organiske donor-bro-acceptor-dyader i Dye Sensitized Solar Cells (DSSC). 4,4a-Dimethoxydiphenylamin er en elektrondonor og anvendes til syntese af organiske ikke-lineære optiske (NLO) kromoforer, som udviser høj termisk og kemisk stabilitet, høj grad af ikke-linearitet og gennemsigtighed. De bruges i højtydende fotoniske enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Dimethoxydiphenylamin er et diphenylaminderivat, der bruges som et kemisk additiv til hærdet gummi. Det bruges til syntese af aminelektrondonerende grupper i organiske donor-bro-acceptor-dyader i Dye Sensitized Solar Cells (DSSC). 4,4′ -Dimethoxydiphenylamin er en elektrondonor og bruges til syntese af organiske ikke-lineære optiske (NLO) kromoforer, som udviser høj termisk og kemisk stabilitet, høj grad af ikke-linearitet og gennemsigtighed. De bruges i højtydende fotoniske enheder.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares under tør inert gas. Inkompatibel med isocyanater, halogenerede organiske stoffer, peroxider, phenoler (sure), epoxider, anhydrider og syrehalogenider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-70-2
Molekylær formel C14H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 229.28
MDL nummer MFCD00014895
InChI nøgle VCOONNWIINSFBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 4-methoxyphenyl amine, 4,4'-dimethoxydiphenylamine, di-p-anisylamine, di-p-methoxyphenylamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl aniline, bis p-anisyl amine, bis p-methoxyphenyl amine, benzenamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl, termofleks a, bis-4-methoxy-phenyl-amine
PubChem CID 7571
IUPAC navn 4-methoxy-N-(4-methoxyphenyl)anilin
SMIL COC1=CC=C(NC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Smeltepunkt 100 °C til 104 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2214262
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 229.28
Procent renhed 98%