Få mere at vide
4,4'-Dimethoxybenzophenon, 98+%
Artikelnummer. 11490343
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490343 100 g 100g
11480343 25 g 25g
11400353 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11490343 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11466.22
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 90-96-0 | C15H14O3 | 242,27 g/mol
4,4'-Dimethoxybenzophenon anvendes i den organiske syntese. Det fungerer også som et farmaceutisk mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Dimethoxybenzophenon bruges i den organiske syntese. Det fungerer også som et farmaceutisk mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand, opløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-96-0
Molekylær formel C15H14O3
Molekylvægt (g/mol) 242.27
MDL nummer MFCD00008404
InChI nøgle RFVHVYKVRGKLNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxybenzophenone, bis 4-methoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-methoxyphenyl, p,p'-dimethoxybenzophenone, dmbp, bis p-anisyl ketone, bis 4-anisyl ketone, bis p-methoxy benzophenone, benzophenone, 4,4'-dimethoxy, 1,1-di p-methoxyphenyl-ketone
PubChem CID 7032
IUPAC navn bis(4-methoxyphenyl)methanon
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Spécification
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethoxybenzophenone
Smeltepunkt 142°C to 146°C
Mængde 100 g
Beilstein 1878026
Opløselighedsinformation It is insoluble in water,soluble in ethanol.
Formel vægt 242.27
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.