Få mere at vide
4,4'-Dimethoxybenzophenon, 98+%
Artikelnummer. 11480343
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480343 25 g 25g
11490343 100 g 100g
11400353 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480343 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11466.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-96-0 | C15H14O3 | 242,27 g/mol
4,4'-Dimethoxybenzophenon anvendes i den organiske syntese. Det fungerer også som et farmaceutisk mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Dimethoxybenzophenon bruges i den organiske syntese. Det fungerer også som et farmaceutisk mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Det er uopløseligt
i vand, opløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-96-0
Molekylær formel C15H14O3
Molekylvægt (g/mol) 242.27
MDL nummer MFCD00008404
InChI nøgle RFVHVYKVRGKLNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxybenzophenone, bis 4-methoxyphenyl methanone, methanone, bis 4-methoxyphenyl, p,p'-dimethoxybenzophenone, dmbp, bis p-anisyl ketone, bis 4-anisyl ketone, bis p-methoxy benzophenone, benzophenone, 4,4'-dimethoxy, 1,1-di p-methoxyphenyl-ketone
PubChem CID 7032
IUPAC navn bis(4-methoxyphenyl)methanon
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethoxybenzophenone
Smeltepunkt 142 °C til 146 °C
Mængde 25 g
Beilstein 1878026
Opløselighedsinformation Det er uopløseligt i vand, opløseligt i ethanol.
Formel vægt 242.27
Procent renhed ≥98%