Få mere at vide
4,4'-Dimethoxybenzil, MedChemExpress
Artikelnummer. 16461019
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16461019 1 g
1 options
Artikelnummer. 16461019 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103610
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 4,4'-Dimethoxybenzil is a human intestinal carboxyl esterase (hiCE) inhibitor with Ki of 70 nM.
4,4'-Dimethoxybenzil is a human intestinal carboxyl esterase (hiCE) inhibitor with Ki of 70 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethoxybenzil
CAS 1226-42-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H14O4
Mængde 1 g
Synonym p-Anisil
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (184.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)C(C2=CC=C(OC)C=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 270.28
Formel vægt 270.28
Procent renhed 99.3%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death