Få mere at vide
4,4'-Dimethoxybenzil, 99+%
Artikelnummer. 10675992 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10675992 25 g Glasflaske 25g
10012120 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10675992 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170450250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Add to basket
CAS: 1226-42-2 | C16H14O4 | 270,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1226-42-2
Molekylær formel C16H14O4
Molekylvægt (g/mol) 270.27
MDL nummer MFCD00008405
InChI nøgle YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxybenzil, anisil, p-anisil, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 4-methoxyphenyl ethanedione, ethanedione, bis 4-methoxyphenyl, di-p-anisoyl, p,p'-dimethoxybenzil, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,2-ethanedione
PubChem CID 71043
IUPAC navn 1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethan-1,2-dion
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Dimethoxybenzil
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 131,0 °C til 134,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4COCOC6H4OCH3
Mængde 25 g
Beilstein 08, 428
Formel vægt 270.27
Procent renhed 99+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver