Få mere at vide
4,4'-Dimethoxybenzhydrol, 98+%
Artikelnummer. 11432038
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432038 10 g 10g
11442038 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14604.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 728-87-0 | C15H16O3 | 244.29 g/mol
4,4a-Dimethoxybenzhydrol blev brugt til at studere kinetikken og mekanismen for oxidation af substituerede benzhydroler til tilsvarende benzophenoner i nærvær af Hg(OAc)2 med N-bromsuccinimid. Det er nyttigt til beskyttelse af glutamin- og asparaginrester i peptidsyntese, reagens til N-beskyttelse af amider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Dimethoxybenzhydrol blev brugt til at studere kinetikken og mekanismen for oxidation af substituerede benzhydroler til tilsvarende benzophenoner i nærvær af Hg(OAc)2 med N-bromsuccinimid. Det er nyttigt til beskyttelse af glutamin- og asparaginrester i peptidsyntese, reagens til N-beskyttelse af amider.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,44 g/l @ 25 C
), methanol (0,1 g/ml).°
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 728-87-0
Molekylær formel C15H16O3
Molekylvægt (g/mol) 244.29
MDL nummer MFCD00008410
InChI nøgle ZODAOVNETBTTJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxybenzhydrol, bis 4-methoxyphenyl methanol, p,p'-dimethoxybenzhydryl alcohol, p,p'-dimethoxybenzhydrol, bis p-methoxyphenyl carbinol, benzenemethanol, 4-methoxy-.alpha.-4-methoxyphenyl, 4-methoxy-4'-methoxybenzhydrol, bis 4-methoxyphenyl methan-1-ol, benzhydrol, 4,4'-dimethoxy, acmc-209ooh
PubChem CID 69768
IUPAC navn bis(4-methoxyphenyl)methanol
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(O)C1=CC=C(OC)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dimethoxybenzhydrol
Smeltepunkt 69°C to 71°C
Mængde 10 g
Beilstein 748532
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.44g/L @ 25°C),methanol (0.1g/mL).
Formel vægt 244.29
Procent renhed ≥98%