Få mere at vide
4,4'-Diiodobiphenyl, 99%
Artikelnummer. 11455087
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455087 100 g 100g
11445087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21970.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3001-15-8 | C12H8I2 | 406.005 g/mol
4,4a-diiodbiphenyl blev koblet med (trimethylsilyl)acetylen via en Sonogashira-Hagihara-reaktion for at give (trimethylsilyl)ethynylderivatet. 4,4a-diiodobipheny øgede ekspressionen af luciferasegenet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -diiodbiphenyl blev koblet med (trimethylsilyl)acetylen via en Sonogashira-Hagihara-reaktion for at give (trimethylsilyl)ethynylderivatet. 4,4′ -diiodobipheny øgede ekspressionen af luciferasegenet.
Opløselighed Opløselig i
varm toluen (meget svag turbiditet).
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3001-15-8
Molekylær formel C12H8I2
Molekylvægt (g/mol) 406.005
MDL nummer MFCD00001057
InChI nøgle GPYDMVZCPRONLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diiodobiphenyl, 4,4'-diiodo-1,1'-biphenyl, 4,4'-diiododiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-diiodo, 1-iodo-4-4-iodophenyl benzene, 4,4-diiodobiphenyl, 4-4'-iodophenyl iodobenzene, 4,4;-diiodobiphenyl, 4,4'-diiododophenyl, pract, 4-iodo-1-4-iodophenyl benzene
PubChem CID 76348
IUPAC navn 1-iod-4-(4-iodphenyl)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Diiodobiphenyl
Smeltepunkt 205°C to 211°C
Mængde 100 g
FN nummer UN3152
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in hot Toluene(very faint turbidity).
Formel vægt 406
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Diiodobiphenyl
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-Diiodobiphenyl