Få mere at vide
4,4'-Diiodobiphenyl, 99%
Beskrivelse
4,4a-diiodbiphenyl blev koblet med (trimethylsilyl)acetylen via en Sonogashira-Hagihara-reaktion for at give (trimethylsilyl)ethynylderivatet. 4,4a-diiodobipheny øgede ekspressionen af luciferasegenet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4,4′ -diiodbiphenyl blev koblet med (trimethylsilyl)acetylen via en Sonogashira-Hagihara-reaktion for at give (trimethylsilyl)ethynylderivatet. 4,4′ -diiodobipheny øgede ekspressionen af luciferasegenet.
Opløselighed Opløselig i
varm toluen (meget svag turbiditet).
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Diiodobiphenyl |
| Smeltepunkt | 205°C to 211°C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3152 |
| Følsomhed | Light sensitive |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot Toluene(very faint turbidity). |
| Formel vægt | 406 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- 4,4'-Diiodobiphenyl
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-Diiodobiphenyl