Få mere at vide
4,4'-Dihydroxydiphenylmethan, 98%
Beskrivelse
4,4'-Dihydroxydiphenylmethan, bruges også som et bisphenolderivat med antioxidantaktiviteter. Bisphenol F er blevet rapporteret at udvise østrogenagonistiske egenskaber. Bisphenol F bruges til at fremstille epoxyharpikser og belægninger til forskellige anvendelser, såsom lakker, lakker, liners, klæbemidler, plastik, vandrør, tandforseglingsmidler og fødevareemballage.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4,4′ -Dihydroxydiphenylmethan, bruges også som et bisphenolderivat med antioxidantaktiviteter. Bisphenol F er blevet rapporteret at udvise østrogenagonistiske egenskaber. Bisphenol F bruges til at fremstille epoxyharpikser og belægninger til forskellige anvendelser, såsom lakker, lakker, liners, klæbemidler, plastik, vandrør, tandforseglingsmidler og fødevareemballage.
Opløselighed Det er opløseligt
i ethanol, ether, chloroform, alkali; svagt opløselig i DMSO, uopløselig i kulstofdisulfid og vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane |
| Smeltepunkt | 159 °C til 163 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2049425 |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i ethanol, ether, kloroform, alkali; let opløseligt i DMSO, uopløseligt i kulstofdisulfid og vand. |
| Formel vægt | 200.24 |
| Procent renhed | 98% |