Få mere at vide
4,4'-Dihydroxydiphenylmethan, 98%
Artikelnummer. 11454320
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454320 1 g 1g
11464320 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454320 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11417.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 620-92-8 | C13H12O2 | 200,237 g/mol
4,4'-Dihydroxydiphenylmethan, bruges også som et bisphenolderivat med antioxidantaktiviteter. Bisphenol F er blevet rapporteret at udvise østrogenagonistiske egenskaber. Bisphenol F bruges til at fremstille epoxyharpikser og belægninger til forskellige anvendelser, såsom lakker, lakker, liners, klæbemidler, plastik, vandrør, tandforseglingsmidler og fødevareemballage.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Dihydroxydiphenylmethan, bruges også som et bisphenolderivat med antioxidantaktiviteter. Bisphenol F er blevet rapporteret at udvise østrogenagonistiske egenskaber. Bisphenol F bruges til at fremstille epoxyharpikser og belægninger til forskellige anvendelser, såsom lakker, lakker, liners, klæbemidler, plastik, vandrør, tandforseglingsmidler og fødevareemballage.
Opløselighed Det er opløseligt
i ethanol, ether, chloroform, alkali; svagt opløselig i DMSO, uopløselig i kulstofdisulfid og vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-92-8
Molekylær formel C13H12O2
Molekylvægt (g/mol) 200.237
MDL nummer MFCD00002385
InChI nøgle PXKLMJQFEQBVLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-methylenediphenol, bis 4-hydroxyphenyl methane, 4,4'-dihydroxydiphenylmethane, phenol, 4,4'-methylenebis, p-p-hydroxybenzyl phenol, bis p-hydroxyphenyl methane, phenol, 4,4'-methylenedi, 4,4'-methylenebisphenol, p,p'-bis hydroxyphenyl methane, 4-4-hydroxyphenyl methyl phenol
PubChem CID 12111
ChEBI CHEBI:34575
IUPAC navn 4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
SMIL C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane
Smeltepunkt 159 °C til 163 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2049425
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i ethanol, ether, kloroform, alkali; let opløseligt i DMSO, uopløseligt i kulstofdisulfid og vand.
Formel vægt 200.24
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane