Få mere at vide
4,4'-Dihydroxybiphenyl, 99%
Artikelnummer. 11475886
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475886 25 g 25g
11485886 100 g 100g
11495886 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475886 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22240.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 92-88-6 | C12H10O2 | 186,21 g/mol
4,4'-Dihydroxybiphenyl bruges til fremstilling af plast. Det tjener som et laboratoriereagens og et mellemprodukt i fremstillingen af flydende polyetherkrystaller. Desuden bruges det som et antioxidantmiddel til gummi og latex. Ud over dette bruges det i lyse gummiprodukter, fødevareemballage og medicinske latexprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Dihydroxybiphenyl bruges til fremstilling af plast. Det tjener som et laboratoriereagens og et mellemprodukt i fremstillingen af flydende polyetherkrystaller. Desuden bruges det som et antioxidantmiddel til gummi og latex. Ud over dette bruges det i lyse gummiprodukter, fødevareemballage og medicinske latexprodukter.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-88-6
Molekylær formel C12H10O2
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00002348
InChI nøgle VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 7112
ChEBI CHEBI:34367
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dihydroxybiphenyl
Smeltepunkt 279°C to 285°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 1908886
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 186.21
Procent renhed 99%