Få mere at vide
4,4'-Dihydroxybenzophenon, 98+%
Artikelnummer. 11447407
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447407 100 g 100g
11427407 5 g 5g
11437407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15097.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 611-99-4 | C13H10O3 | 214,22 g/mol
4,4'-Dihydroxybenzophenon er som en UV-lysstabilisator. Det og dets derivater findes i kosmetik, plast, film, klæbemidler og belægninger, optiske fibre og printkort. Det er forløberen for visse polycarbonatpolymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Dihydroxybenzophenon er som en UV-lysstabilisator. Det og dets derivater findes i kosmetik, plast, film, klæbemidler og belægninger, optiske fibre og printkort. Det er forløberen for visse polycarbonatpolymerer.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,45g/L
).
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 611-99-4
Molekylær formel C13H10O3
Molekylvægt (g/mol) 214.22
MDL nummer MFCD00002358
InChI nøgle RXNYJUSEXLAVNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dihydroxybenzophenone, bis 4-hydroxyphenyl methanone, hbp ketone, methanone, bis 4-hydroxyphenyl, bis 4-hydroxyphenyl ketone, 4,4'-dihydoxy-benzophenone, bis p-hydroxy benzophenone, p,p'-dihydroxybenzophenone, 4,4'-dihydroxydiphenyl ketone, benzophenone, 4,4'-dihydroxy
PubChem CID 69150
ChEBI CHEBI:34365
IUPAC navn bis(4-hydroxyphenyl)methanon
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)C2=CC=C(C=C2)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dihydroxybenzophenone
Smeltepunkt 221 °C til 225 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1874572
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (0,45 g/L).
Formel vægt 214.22
Procent renhed ≥98%