Få mere at vide
4,4'-Difluorbenzophenon, 99%
Artikelnummer. 10784841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10784841 100 g Glasflaske 100g
10079052 5 g Glasflaske 5g
10226150 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10784841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151791000
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 345-92-6 | C13H8F2O | 218,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 345-92-6
Molekylær formel C13H8F2O
Molekylvægt (g/mol) 218.20
MDL nummer MFCD00000353
InChI nøgle LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobenzophenone, bis 4-fluorophenyl methanone, bis 4-fluorophenyl-methanone, methanone, bis 4-fluorophenyl, p,p'-difluorobenzophenone, di-p-fluorophenyl ketone, bis p-fluorophenyl ketone, bis 4-fluorophenyl ketone, benzophenone, 4,4'-difluoro, unii-88bnc11b9c
PubChem CID 9582
IUPAC navn bis(4-fluorphenyl)methanon
SMIL FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Difluorobenzophenone
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 106°C to 109°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 200°C
Tab ved tørring 0.25% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (FC6H4)2CO
Mængde 100 g
Formel vægt 218.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Difluorobenzophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.