Få mere at vide
4,4'-Difluorbenzophenon, 98+%
Artikelnummer. 11453394
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453394 10 g 10g
11463394 50 g 50g
11473394 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453394 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10653.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 345-92-6 | C13H8F2O | 218,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 345-92-6
Molekylær formel C13H8F2O
Molekylvægt (g/mol) 218.20
MDL nummer MFCD00000353
InChI nøgle LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobenzophenone, bis 4-fluorophenyl methanone, bis 4-fluorophenyl-methanone, methanone, bis 4-fluorophenyl, p,p'-difluorobenzophenone, di-p-fluorophenyl ketone, bis p-fluorophenyl ketone, bis 4-fluorophenyl ketone, benzophenone, 4,4'-difluoro, unii-88bnc11b9c
PubChem CID 9582
IUPAC navn bis(4-fluorphenyl)methanon
SMIL FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Difluorobenzophenone
Smeltepunkt 106°C to 110°C
Kogepunkt 170°C to 172°C (10 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 516231
Formel vægt 218.2
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Difluorobenzophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(4-fluorophenyl)ketone